Print…
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₂
Peso Molecular: 316.0200 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11849931
Número CAS: 702641-04-1