Print…
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 105 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅FIN
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095297
Número CAS: 153034-94-7