Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 279 EUR
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClF₃
Peso Molecular: 273.48 g/mol
Densidade: 1.6951 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660232
Número CAS: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8 II