Print…
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluoro-o-cresol 99%
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 147…148 °C
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002222
Número CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II