Print…
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09264507
Número CAS: 161957-61-5