Print…
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G PC48294-5G
APOSPC48294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₃N₂
Peso Molecular: 241.011 g/mol
Ponto de Fusão: 66…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864896
Número CAS: 944401-56-3