Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 0 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₅ClFNO
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832269
Número CAS: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III