Print…
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 202 EUR
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Densidade: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236321
Número CAS: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8,III