Print…
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 973 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Fórmula: C₆H₅F₅N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11501034
Número CAS: 197385-06-1