Print…
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4812-2KG PC4812-500G
APOSPC4812-2KGEA 288 EUR
APOSPC4812-2KG APOSPC4812-500G
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) em solução aquosa
Dihydrogen hexafluorozirconate
Fórmula: H₂ZrF₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082965
Número CAS: 12021-95-3