Print…
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 347 EUR
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Fórmula: C₅H₅F₆NO₂
Peso Molecular: 225.09 g/mol
Ponto de Fusão: 204 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014349
Número CAS: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5