Print…
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G PC4809-5G PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4809-1G APOSPC4809-5G APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236240
Número CAS: 41429-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III