Print…
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4800-25G PC4800-5G
APOSPC4800-25GEA 303 EUR
APOSPC4800-25G APOSPC4800-5G
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane 95%
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane
Fórmula: C₄Cl₄F₆
Ponto de ebulição: 131…133 °C
Ponto de Fusão: 83…84 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042088
Número CAS: 375-34-8