Print…
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 728 EUR
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Fórmula: C₁₂H₆F₁₄O₄
Peso Molecular: 480.16 g/mol
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00337741
Número CAS: 24120-17-0