Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 88.7 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Ponto de Fusão: 39…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862656
Número CAS: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III