Print…
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 348 EUR
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22205725
Número CAS: 1375068-68-0