Print…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 31.9 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 83…85 °C
Ponto de Fusão: 25…30 °C
Densidade: 1.574 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00278796
Número CAS: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8 III