Print…
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 893 EUR
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Fórmula: C₅F₈O₂
Ponto de ebulição: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00054652
Número CAS: 678-78-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II