Print…
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 815 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Fórmula: C₆H₁₁ClF₃N
Ponto de ebulição: 38 °C/10mmHg
Densidade: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054672
Número CAS: 357-83-5
UN: 3267
ADR: 8,II