Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso Molecular: 234.15 g/mol
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236298
Número CAS: 239463-90-2