Print…
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4720-5G PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA 139 EUR
APOSPC4720-5G APOSPC4720-25G
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Hexafluoroglutaryl dichloride
Fórmula: C₅Cl₂F₆O₂
Ponto de ebulição: 111 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039309
Número CAS: 678-77-3
UN: 3265
ADR: 8,II