Print…
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 29 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₁₀H₆F₈O₂
Ponto de ebulição: 78…79 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00497882
Número CAS: 3914-19-0