Print…
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4709-25G PC4709-5G
APOSPC4709-25GEA 627 EUR
APOSPC4709-25G APOSPC4709-5G
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane 97%
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane
Fórmula: C₄Cl₄F₆
Ponto de ebulição: 134…135 °C
Densidade: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040135
Número CAS: 375-45-1