Print…
Hexafluoroglutaric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Hexafluoroglutaric acid 98%
Hexafluoroglutaric acid
Fórmula: C₅H₂F₆O₄
Ponto de ebulição: 134…138 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 88…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004172
Número CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III