Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 149 EUR
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de ebulição: 60 °C/10mmHg
Densidade: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115111
Número CAS: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III