Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylpropan-2-ol, alpha,alpha-Bis(trifluoromethyl)benzyl Alcohol, 2,2,2,2',2',2'-Hexafluorocumyl Alcohol
PC4666-5G PC4666-100G PC4666-25G
APOSPC4666-5GEA 63.8 EUR
APOSPC4666-5G APOSPC4666-100G APOSPC4666-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Under Mitsunobu conditions primary and secondary alcohols can be protected as hexafluorophenylisopropyl(HIP) ethers: J. Am. Chem. Soc., 116, 8354 (1994).
Fórmula: C₉H₆F₆O
Ponto de ebulição: 159…160 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040983
Número CAS: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
UN: 1987
ADR: 3,III