Print…
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
PC4657-100G PC4657-25G PC4657-5G
APOSPC4657-100GEA 241 EUR
APOSPC4657-100G APOSPC4657-25G APOSPC4657-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Fórmula: C₈H₈F₆O₂
Ponto de ebulição: 158 °C
Densidade: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042311
Número CAS: 36405-47-7
UN: 3272
ADR: 3,III