Print…
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Fórmula: C₉H₇BrClFO
Peso Molecular: 265.52 g/mol
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935937
Número CAS: 338982-26-6