Print…
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 172 EUR
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Fórmula: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Peso Molecular: 347.69 g/mol
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00793437
Número CAS: 478261-82-4