Print…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]pyrid-2-one-3-carboxylic acid
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 799 EUR
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₉F₆NO₃
Ponto de Fusão: 168…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243697
Número CAS: 338781-55-8