Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 0 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631468
Número CAS: 1737-36-6