Print…
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 172 EUR
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₂₁H₁₄FNO
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01316984
Número CAS: 446275-89-4