Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 294 EUR
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fórmula: C₈H₉ClF₃NO
Peso Molecular: 227.61 g/mol
Ponto de Fusão: 325…328 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231881
Número CAS: 321574-29-2