Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 527 EUR
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fórmula: C₈H₉ClF₃NO
Ponto de Fusão: 135…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114578
Número CAS: 215599-92-1