Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 244 EUR
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Fórmula: C₇H₉ClFNO
Ponto de Fusão: 218…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114585
Número CAS: 51572-90-8