Print…
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: O-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 172 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Fórmula: C₇H₈Cl₂FNO
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114572
Número CAS: 93081-15-3