Print…
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 180 EUR
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Fórmula: C₁₂H₈F₃N₃O
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00139203
Número CAS: 343375-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III