Print…
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4615-1G PC4615-250MG PC4615-5G
APOSPC4615-1GEA 159 EUR
APOSPC4615-1G APOSPC4615-250MG APOSPC4615-5G
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₅FN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568265
Número CAS: 320422-34-2