Print…
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 0 EUR
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Ponto de Fusão: 78…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083521
Número CAS: 654-99-9