Print…
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₃
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115633
Número CAS: 28987-48-6