Print…
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 59.6 EUR
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428512
Número CAS: 166328-16-1