Print…
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 96 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClFO₂S
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631930
Número CAS: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8,II