Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 0 EUR
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115976
Número CAS: 448-36-2