Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02101784
Número CAS: 132927-08-3