Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 31.9 EUR
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115975
Número CAS: 132927-09-4