Print…
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 361 EUR
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₃F₃S
Ponto de ebulição: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973785
Número CAS: 86093-76-7
UN: 1993
ADR: 3,III