Print…
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4593-100G PC4593-25G
APOSPC4593-100GEA 237 EUR
APOSPC4593-100G APOSPC4593-25G
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate 98%
Hexafluoroantimonic acid hexahydrate
Fórmula: HF₆Sb·6H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149905
Número CAS: 72121-43-8
EINECS: 241-023-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II