Print…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
PC4590-100G PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA 281 EUR
APOSPC4590-100G APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Fórmula: C₅H₂F₆O₂
Peso Molecular: 208.06 g/mol
Ponto de ebulição: 70 °C
Densidade: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000426
Número CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8+3 II