Print…
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇HF₄NO₄
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093916
Número CAS: 16583-08-7