Print…
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 123 EUR
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Fórmula: C₈H₇F₃S
Peso Molecular: 192.201 g/mol
Ponto de ebulição: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00129190
Número CAS: 352-68-1